Learn More
2-Thien-2-ylpyrimidin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10081574
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Chemischer Name oder Material 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 916766-97-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H6N2O2S
MDL-Nummer MFCD09817551
Menge 1g
Synonym 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-2-thienyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid
InChI-Schlüssel SJJLOOUOVNRKLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylpyrimidin-5-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 206.219
PubChem CID 24229728
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%