Learn More
2-(Thiophen-2-yl)ethylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052285
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052285 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052285 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0455.200100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(Thiophen-2-yl)ethylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine
CAS 30433-91-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H9 NS
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Thiopheneethanamine, Thiophene-2-ethylamine, 2-Thiopheneethylamine (8CI), 2-(2-Aminoethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethylamine, 2-(2-Thiophene)ethylamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine, 2-Thienylethylamine, [2-(Thiophene-2-yl)ethyl]amine, β-(2-Thienyl)ethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2
SMILES NCCc1cccs1
IUPAC-Name 2-(2-Thienyl)ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 127.207
Menge 100 mg
Formelmasse 127.0456 g/mol