Learn More
Alfa Aesar™ 2-Thiophenacetamid, 98 %
Marke: Alfa Aesar™ L19221.14
Weitere Details : CAS : 4461-29-4 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
4461-29-4 | |
141.188 | |
UUPZTFTUZUQRQT-UHFFFAOYSA-N | |
78208 | |
C1=CSC(=C1)CC(=O)N |
C6H7NOS | |
MFCD00017556 | |
2-thiophen-2-yl acetamide, thiophene-2-acetamide, 2-thiopheneacetamide, 2-2-thienyl acetamide, thiophen-2-acetamide, thiophen-2-yl-acetamide, 2-thienylacetamide, thiolacet-amide, 2-thienyl acetamide, acmc-1ajdb | |
2-Thiophen-2-ylacetamid |
Spezifikation
2-Thiopheneacetamide | |
25g | |
C6H7NOS | |
114558 | |
UUPZTFTUZUQRQT-UHFFFAOYSA-N | |
2-Thiophen-2-ylacetamid | |
78208 | |
98% |
145°C to 148°C | |
4461-29-4 | |
MFCD00017556 | |
2-thiophen-2-yl acetamide, thiophene-2-acetamide, 2-thiopheneacetamide, 2-2-thienyl acetamide, thiophen-2-acetamide, thiophen-2-yl-acetamide, 2-thienylacetamide, thiolacet-amide, 2-thienyl acetamide, acmc-1ajdb | |
C1=CSC(=C1)CC(=O)N | |
141.188 | |
141.19 |