Learn More
2-Thiopheneethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444313
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444313 25 g 25 Gramm
11424313 1 g 1 Gramm
11434313 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444313 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10920.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30433-91-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30433-91-1
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.205
MDL-Nummer MFCD00051495
InChI-Schlüssel HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
PubChem CID 116521
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylethanamin
SMILES C1=CSC(=C1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiopheneethylamine
Dichte 1.087
Siedepunkt 201°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 106962
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 98%