Learn More
2-Thioxotetrahydro-1,3-oxazol, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Thioxotetrahydro-1, 3-oxazole |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 5840-81-3 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß bis Beige |
Siedepunkt | 85.0°C to 91.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |