Learn More
2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30456070
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456070 250 mg 250 Milligramm
30450117 50 mg 50 Milligramm
30451123 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT368830250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20933-67-9
Summenformel C4 H5 N O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
Synonym 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-, 2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic acid, TTCA, TTCA (thiram metabolite), Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid
IUPAC-Name 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CSC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)
Formelmasse 162.9762
Reinheit (%) >95%