missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Tri-n-Butylstannyl)furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7052674
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
118486-94-5
C16H30OSn
357.125
MFCD00192512
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
4393688
Tributyl(furan-2-yl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
118486-94-5
C16H30OSn
357.125
MFCD00192512
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
4393688
Tributyl(furan-2-yl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1

It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es handelt sich um agrochemische, organische und pharmazeutische Zwischenprodukte.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)furan
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.134 g/mL
Siedepunkt 90°C (0.1 mmHg)
Brechungsindex 1.494
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 357.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'