Learn More
2-Tridecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391437
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391437 1 g 1 Gramm
11301447 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01926.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1653-31-2 | C13H28O | 200.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1653-31-2
Summenformel C13H28O
Molekulargewicht (g/mol) 200.37
MDL-Nummer MFCD00037601
InChI-Schlüssel HKOLRKVMHVYNGG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-tridecanol, 2-tridecyl alcohol, 2-hydroxytridecane, methylundecylcarbinol, 2-tridecanol, s, alcohols, c11-15-secondary, linear secondary c11-c15 alcohol, acmc-20m48e, acmc-1c00w
PubChem CID 15449
IUPAC-Name Tridecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Tridecanol
Schmelzpunkt 23°C to 26°C
Dichte 0.83
Siedepunkt 265°C
Brechungsindex 1.443
Menge 1 g
Beilstein 1720217
Formelmasse 200.37
Reinheit (%) 97%