Learn More
2-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7021741
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1535-75-7
C7H6F3NO
177.126
MFCD00035959
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
73754
2-(Trifluormethoxy)anilin
C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1535-75-7
C7H6F3NO
177.126
MFCD00035959
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
73754
2-(Trifluormethoxy)anilin
C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
Dichte 1.301
Siedepunkt 61°C to 63°C (15 mmHg)
Flammpunkt 63°C (147°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2803814
Formelmasse 177.13
Reinheit (%) 97%