Learn More
2-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211455
62.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
447-61-0
C8H5F3O
174.12
MFCD00003337
ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
123067
2-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
447-61-0
C8H5F3O
174.12
MFCD00003337
ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
123067
2-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3200g/mL
Siedepunkt 70.0°C to 71.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CHO
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 25 g
Beilstein 07, III, 1013
Relative Dichte 1.32
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.