Learn More
2-(Trifluoromethyl)Benzenethiol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695306
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
13333-97-6
C7H5F3S
178.172
MFCD00068896
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
2777889
2-(Trifluormethyl)benzolthiol
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
13333-97-6
C7H5F3S
178.172
MFCD00068896
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
2777889
2-(Trifluormethyl)benzolthiol
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
CAS Min. % 95.0
Dichte 1.35g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4SH
Menge 1 g
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 95%