Learn More
2-(Trifluormethyl)pyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228933
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
61655-67-2
C5H3F3N2
148.09
MFCD06797734
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
17888936
2-(Trifluormethyl)pyrazin
C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
61655-67-2
C5H3F3N2
148.09
MFCD06797734
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
17888936
2-(Trifluormethyl)pyrazin
C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 116.0°C to 118.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 148.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.