Learn More
2-(Trifluormethyl)chinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228934
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
347-42-2
C10H6F3N
197.16
MFCD01862002
YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl quinoline, 2-trifluoromethyl-quinoline, pubchem23495, trifluoromethyl quinoline, quinoline,2-trifluoromethyl
2777805
2-(trifluoromethyl)quinoline
FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
347-42-2
C10H6F3N
197.16
MFCD01862002
YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl quinoline, 2-trifluoromethyl-quinoline, pubchem23495, trifluoromethyl quinoline, quinoline,2-trifluoromethyl
2777805
2-(trifluoromethyl)quinoline
FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)quinoline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59.0°C to 62.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 233.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 197.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)quinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.