Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10410681
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
2916-68-9
C5H14OSi
118.25
MFCD00002825
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
18013
2-Trimethylsilylethanol
C[Si](C)(C)CCO
2916-68-9
C5H14OSi
118.25
MFCD00002825
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
18013
2-Trimethylsilylethanol
C[Si](C)(C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Trimethylsilyl)ethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8250g/mL
Siedepunkt 71.0°C to 73.0°C (35.0 mmHg)
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4235 to 1.4255
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.825
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 118.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.