Learn More
2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 31072930
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31072930 25 g
31056634 5 g
31061031 1 kg
31061761 10 g
31071364 100 g
31055957 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31072930 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD116725g
 Restricted Item
Verfügbar ab: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 2136-75-6
Molecular Formula C20H17OP
MDL Number MFCD00006994
Quantity 25 g
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 304.32
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.