Learn More
2-Undecanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457087
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457087 10 g 10 Gramm
11467087 50 g 50 Gramm
11477087 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14441.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1653-30-1 | C11H24O | 172.31 g/mol
It was used to reduce tetrapropylammonium perruthenate in novel and efficient isomerization of allylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde zur Reduktion von Tetrapropylammoniumperruthenat bei der neuartigen und effizienten Isomerisierung von allylischen Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und Ethylether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1653-30-1
Summenformel C11H24O
Molekulargewicht (g/mol) 172.31
MDL-Nummer MFCD00021958
InChI-Schlüssel XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-undecanol, methyl nonyl carbinol, 2-hydroxyundecane, 2-hendecanol, sec-undecyl alcohol, undecylic alcohol, sec, methylnonylcarbinol, fema no. 3246, sec-undecylic alcohol, +-2-undecanol
PubChem CID 15448
ChEBI CHEBI:77930
IUPAC-Name Undecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Undecanol
Schmelzpunkt 1°C to 3°C
Dichte 0.828
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.437
Menge 10 g
Beilstein 1719795
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and ethyl ether.
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) ≥98%