Learn More
2-Vinylthiophene (Stabilized with BHT), TRC
Artikelnummer. 30454193
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454193 50 mg 50 Milligramm
30455741 100 mg -
30449044 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV75699850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1918-82-7
Summenformel C6H6S
Molekulargewicht (g/mol) 110.17
SMILES C=Cc1cccs1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Vinylthiophene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h2-5H,1H2