Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ Festwinkelrotoren
Artikelnummer. 15846732 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml (17 mm Durchm. FA)
1 x 15 ml (17 mm Durchm. RB)
1 x 16 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchm. FA)
1 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
2 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
15846732 2 x 15 ml 2 Stück
15896722 1 x 15 ml (17 mm Durchm. RB) 2 Stück
15836732 1 x 15 ml (17 mm Durchm. FA) 2 Stück
15806732 1 x 30 ml 2 Stück
15856732 1 x 16 ml 2 Stück
15816732 1 x 50 ml (29 mm Durchm. RB) 2 Stück
15826732 1 x 50 ml (29 mm Durchm. FA) 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15846732 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30314898
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ Festwinkelrotoren sind.
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner bzw. größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
    • R-A4x85/12MI
    • R-A6x85/13MI
    • R-A6x85/14MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ RB
Fassungsvermögen 2 x 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-A4x85/12MI, R-A6x85/13MI, R-A6x85/14MI Rotoren
Beschreibung Adapter, 2 x 15 ml, T 17 mm RB, 2/Packung
Anzahl Plätze 2
Anzahl pro Packung 2