Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner bzw. größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | RB |
| Fassungsvermögen | 1 x 15 ml (17 mm Durchm. RB) |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Frontier Festwinkelrotoren |
| Beschreibung | Adapter, 1 x 15 ml T 17,5 mm RB, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2 |