Learn More
Hamilton™ 20 Gauge, Hat-Nadel
Die Nadeln vom Hat-Typ sind für den direkten Anschluss an einen Ventilanschluss mit flachem Boden konzipiert.
Marke: Hamilton™ 90820
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02300kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 20 Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 2, 3 oder 4 |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Verkaufsmenge | 3 Nadeln pro Packung |
Nabe | Hat-Nadel |
Spezifikation
Benutzerdefinierte Länge | |
0,375 bis 12 in. | |
3/Packung |
20 G | |
Hat-Nadel | |
2, 3 oder 4 |