Learn More
Invitrogen™ 20-Hydroxyecdysone ELISA Kit
Artikelnummer. 17184853
Change view
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17184853 96 Tests 96 Stück
17865017 10 × 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17184853 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EIAHYD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The 20-Hydroxyecdysone Competitive ELISA quantitates 20-Hydroxyecdysone (20E) in serum, plasma, urine, saliva, dried fecal extracts or cell culture medium.∣Principle of the method: The 20-Hydroxyecdysone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure 20-Hydroxyecdysone independent of species. A 20-Hydroxyecdysone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with anti-rabbit IgG antibodies. Anti-rabbit 20-Hydroxyecdysone antibodies and 20-Hydroxyecdysone-peroxidase conjugate is added to the wells. The 20-Hydroxyecdysone-peroxidase conjugate and any 20-Hydroxyecdysone in the sample will compete to bind to the anti-rabbit 20-Hydroxyecdysone antibodies. After incubation, the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound 20-Hydroxyecdysone-peroxidase conjugate. After a 30 min incubation, the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm. The intensity of the generated color corresponds inversely to the amount of 20-Hydroxyecdysone present in the sample.∣Rigorous validation: Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
20-Hydroxyecdysone ist das am weitesten verbreitete Ecdysteroid sowohl bei Pflanzen- als auch bei Tierarten.Es kontrolliert den Zelltod während der Metamorphose der Drosophila Melanogaster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 20 E; C27H44O7; Ecdysteron
Assay-Bereich 102,4 bis 25.000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 197 pg/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Fecal Extract, Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 9%
Intraassay-VK 10%
Kitinhalt Anti-IgG-beschichtete 96-Well-Platte
Standard
Assaypufferkonzentrat
Capture Antikörper
HRP-konjugiertes Antigen
Waschpufferkonzentrat
TMB-Substrat
Stopplösung
Plattenversiegler, Standard, Assay Buffer Concentrate, Capture Antibody, HRP-conjugated Antigen, Wash Buffer Concentrate, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl; Stuhlextrakt, 50 µl; Urin, 12,5 µl; Überstand, 50 µl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel 20-Hydroxyecdyson
Prüfzeit 45 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min