Learn More
Linker Industrietechnik™ Polyoxymethylen-Nylon-Prüfsiebe, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Beschreibung
- Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
- Nylon Siebhaut testen
- Durchmesser: 200 mm
- Innenhöhe 45 mm
- Keine Metallteile
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 25 μm |
| Typ | Testsieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 4197 |
| Material | POM |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Nylon |