Learn More
Value Plastics Schlauchanschlussstücke der Serie 200, Y
Artikelnummer. 30053439 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
25 Schlauchanschluss Y-Verschraubung PP 1/8 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30053439 25 Schlauchanschluss Y-Verschraubung PP 1/8 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30053439 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine sichere Verbindung unter Druck mit Widerhaken der Serie 200
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Widerhaken sorgen für sicheren Halt im Inneren von flexiblen Schläuchen. Hergestellt aus USP konformes Polypropylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Verpackungsmenge 25/Pk.
Auslassanschluss Schlauchanschluss Y
Sterilisationsmethode Gammastrahlung, Ethylenoxid (EtO), Elektronenstrahl und Autoklav
Form Y
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.