Learn More
Eppendorf™ 2000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10245983 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Weiß
Packungsgröße:
20 Stück
80 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10245983 Weiß 80 Stück
10675413 Grün 20 Stück
10063712 Gelb 20 Stück
3 options
Artikelnummer. 10245983
Marke: Eppendorf™ 0030505301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kombination aus einem neuen Well-Design und einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem erleichtert Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells in den Eppendorf™ 2000 μl 96-Well-Deepwell-PCR-Platten aus Polypropylen ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt.
  • Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien.
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 2000 μl