Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser × 25,4 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.140.000250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11904472
  • 103.00 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 27-09-2021
Spezifikation
For separation, fractioning, particle size determination
Edelstahl
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
25.4mm
203,2mm
Edelstahl
250μm
ISO 3310/1
Shaker AS 300