Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 25,4 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke: RETSCH 60.140.000056
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
25,4mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
203,2mm | |
56 μm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 |