missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: Under 10mm

Marke:  RETSCH 60.140.009500

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11924512

  • 144.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
25,4mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
203,2mm
9,50mm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote