Learn More
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Marke:  RETSCH 60.150.000998
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11924402
  • 745.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
Konformitätszertifikat, 6 Testsiebe (230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh) und Auffangwanne
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
203,2mm
230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh
ASTM E 11
Schüttler AS 200 Hahn
50,8mm