missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ 4219104 Mandrin rosa ( 200 St. )

Artikelnummer. 12796798
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
20 G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12796798

Marke: B Braun™ 4219104

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der B Braun™ 20G Stylet intravenöse Katheter ist nach Größe farbcodiert und für Infusion/Transfusion geeignet.

  • Farbcodiert
  • Verriegelung
  • Geeignet für Infusion/Transfusion

Spezifikation

Farbe Rosa
Kanülen-Gauge 20 G
Außendurchmesser (metrisch) 1.1 mm
Länge (metrisch) 33 mm
Produkttyp Stilett
Länge (metrisch) Kanüle 31,1 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt