missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ 20 ml Szintillationsfläschchen

Dieses schulterlose Fläschchen besitzt eine 23 mm große Öffnung in voller Breite und gewährleistet so einfachen Zugriff.

Marke:  Simport™ S220-1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11660671

  • 170.00 € / 500 Stück


Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hohe Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Ausreichende Lichtdurchlässigkeit, so dass Reagenzienfüllstände oder das Vorhandensein von Filterpapier leicht erkannt werden können
  • Das einzigartige Gewindedesign des Verschlusses ermöglicht das Verschließen und Öffnen der Flasche mit einer leichten Viertelumdrehung
  • Erfordert keinen hohen Druck, um eine auslaufsichere Dichtung zu erreichen
  • Fläschchen aus Polypropylen, Kappe aus Polyethylen hoher Dichte
  • Verschluss darf nicht autoklaviert werden
  • 26 x 61 mm
  • 100 in einem Tablett, 500 in einem Karton
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbares Fläschchen, nicht autoklavierbare Kappe
Weiß
26 x 61 mm
100/Pckg.
Durchscheinend
Schraubverschluss
HDPE
500/Karton
Szintillationsfläschchen
20 ml
Videos
Dokumentation