Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Brand:  Fisherbrand™
66.79 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11885010
  • 78.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • 20mm
  • Aluminiumkappe
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Specifications
Specifications
Abtrennung in der Mitte
20 mm
100
ND20
Glatt
Aluminium
Bördelkappe zum Abreißen in der Mitte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers