Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Marke:  Thermo Scientific™ C4020-40
33.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21965" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10141442
  • 35.19 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septamaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
  • Graue Butylstopfen sind kostengünstige Septa für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
  • Graue Septa aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird. 
  • Septa aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen. 
  • Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septa bieten eine bessere Versiegelung gegen den Verlust fester Gase.
  • PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten. 
  • Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative bei Anwendungen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Unmontierte Komfort-Kits
National und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumversiegelungen mit vormontierten Septen.
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 20-mm-Bördelverschlüsse
Schwarz
Nur Septum
3,0 mm
20 mm
Gummi
100
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.