Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Autosamplerfläschchen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Artikelnummer. 10574083| Artikelnummer. | Produkttyp | Innendurchmesser (metrisch) | Material | unitSize | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10574083 | Septum | 20 mm | Silikon, PTFE | 100 Stück | - |
| 10035774 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Durchsichtig |
| 10330925 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | - | Glas | 125 Stück | Bernsteinfarben |
| 15726513 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Durchsichtig |
| 11573810 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | 100 Stück | Durchsichtig |
| 13456946 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | 1000 Stück | Transparent |
| 10772707 | Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE | 20 mm | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | 100 Stück | Grau, Silber |
| 10629105 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | 100 Stück | Blau, Silber |
| 10098374 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | Glas | 1000 Stück | Transparent |
| 11991563 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | 100 Stück | Durchsichtig |
| 11965703 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | 100 Stück | Durchsichtig |
| 10623633 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | 1000 Stück | Durchsichtig |
| 11905713 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | 100 Stück | Durchsichtig |
| 10776635 | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 20 mm | Glas | 100 Stück | Durchsichtig |
| 12450268 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | 1000 Stück | Transparent |
| 12460268 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | Glas | 1000 Stück | Transparent |
| 12420268 | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 23 mm | Glas | 100 Stück | Transparent |
| 12400278 | 20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit | 23 mm | Glas | 1000 Stück | Transparent |
| 10554095 | - | 20 mm | Aluminum | 100 Stück | Silber |
| 10713487 | - | 20 mm | Aluminium, Weißblech | 100 Stück | Blau |
| 10147784 | - | 20 mm | PTFE, Silicone | 100 Stück | Bernsteinfarbig |
| 10104424 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Transparent |
| 10337824 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Transparent |
| 11513770 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Bernsteinfarben |
| 11583870 | - | 20 mm | Butyl | 1000 Stück | Bernsteinfarben |
| 10046074 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 100 Stück | Blau |
| 11563770 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | Glas | 100 Stück | Klar |
| 10163072 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 30 mm | Glas | 1000 Stück | Klar |
| 11553770 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 23 mm | Glas | 125 Stück | Transparent |
| 11543770 | 22-mm-Headspace-Bördelfläschchen | 22,5 mm | Glas | 125 Stück | Bernsteinfarben |
| 11921573 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | Glas | 100 Stück | Klar |
| 11593760 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | Glas | - | Klar |
| 11911573 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 18 mm | Glas | 100 Stück | Klar |
| 11583760 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | Glas | 125 Stück | Klar |
| 12440298 | Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss | 22 mm | Glas | - | Durchsichtig |
| 10446502 | - | 20 mm | Aluminium | 1000 Stück | Silber |
| 11311613 | - | 20 mm | Aluminium | 1000 Stück | Silber |
| 12460298 | Bördelkappe mit Druckentlastung | 20 mm | Aluminium-PR | 1000 Stück | Silber |
| 10540373 | - | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | 100 Stück | Grau, Rot, Silber |
| 12480278 | - | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR | 100 Stück | Grau, Rot, Silber |
| 11925713 | - | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | 100 Stück | Durchsichtig, Grau, Silber |
| 12410298 | - | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | - | Durchsichtig, Grau, Silber |
| 12400288 | - | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium | 100 Stück | Grau, Silber |
| 10360885 | - | 20 mm | PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR | 100 Stück | Grau, Silber |
| 12410278 | Bördelverschluss | - | PTFE, Silikon, Aluminium | 100 Stück | Silber, Gelbbraun, Weiß |
| 10518785 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | 100 Stück | Gelbbraun, Weiß, Silber |
| 10158034 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 100 Stück | Transparent, Blau durchscheinend, Gold |
| 10076164 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 100 Stück | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold |
| 12490288 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium-PR | 100 Stück | Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber |
| 11568190 | - | 20 mm | Aluminium | 500 Stück | Silber |
| 11578190 | Magnetische Bördelkappe | 20 mm | Weißblech | 500 Stück | Silber |
| 11588190 | - | 20 mm | Aluminium, Weißblech | 500 Stück | Blau |
| 10338822 | Composite Magnet-Bördelkappe | 20 mm | Aluminium, Weißblech | - | Rot |
| 10185232 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | 500 Stück | Blau |
| 10339062 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | - | Blau, Silber |
| 11548200 | - | 20 mm | Bromobutyl, PTFE, Aluminium | 500 Stück | Grau, Silber |
| 11558200 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium | 500 Stück | Blau, Silber |
| 11588170 | - | 20 mm | Polyethylen | 250 Stück | Naturfarben |
| 15260349 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 500 Stück | Rot, Naturfarben |
| 15270349 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech | 500 Stück | Rot, Silber |
| 12470268 | - | 20 mm | Bromobutyl | 1000 Stück | Grau |
| 12490268 | - | 20 mm | PTFE, Silikon | 100 Stück | Gelbbraun, Weiß |
| 12450278 | - | 20 mm | PTFE, Naturkautschuk | 100 Stück | Grau, Rot |
| 10348822 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech | 500 Stück | Blau, Rot |
| 12490278 | - | 20 mm | Butyl, PTFE | 100 Stück | Schwarz, Grau |
| 10141442 | Septum | 20 mm | Naturkautschuk | 100 Stück | Schwarz |
| 11598190 | - | 20 mm | Bromobutyl | 500 Stück | Grau |
| 10258012 | Septum | 20 mm | Butyl | 2000 Stück | Grau |
| 10472722 | Septum | 20 mm | Chlorbutyl | 1000 Stück | Grau |
| 10207682 | Septum | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | 1000 Stück | Grau |
| 10513333 | - | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | 1000 Stück | Schwarz, Grau |
| 10455012 | - | 20 mm | Silikon/Aluminium, Aluminum | 100 Stück | Rot |
| 11508200 | Septum | 20 mm | Silikon, PTFE | 500 Stück | Blau |
| 11593670 | Septum | 20 mm | Silikon, PTFE | 100 Stück | Rot |
| 10759843 | - | 20 mm | PTFE, Silikon | 500 Stück | Rot, Blau |
| 11518200 | Septum | 20 mm | PTFE, Silikon | 500 Stück | Blau |
| 11538200 | - | 20 mm | PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium | 500 Stück | Weiß |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28170" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Entscheiden Sie sich für Septenmaterialien gemäß Ihrer Anforderungen.
- Graue Butylstopper sind kostengünstige Septen für Anwendungen mit niedriger Temperatur (125 °C) oder niedrigem Druck.
- Graue Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Wahl, wenn eine PTFE-Barriere gewünscht wird.
- Septen aus PTFE/weißem Silikon PurePack für allgemeine flüchtige Analysen.
- Graue PTFE/geschmolzene schwarze Butyl-Septen bieten eine bessere Abdichtung gegen den Verlust fester Gase.
- PTFE/blaues hochreines Silikon-Septum reduziert den Hintergrund von extrahierbaren Substanzen oder Ausgasen flüchtiger Kontaminanten.
- Septen aus schwarzem Gummi eignen sich als ökonomische Alternative für Applikationen, bei denen eine reduzierte Dampfpenetration erwünscht ist.
Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
National- und Chromacol Headspace-Komfort-Kits die nicht vormontiert sind, sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und enthalten die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumdichtungen mit vormontierten Septen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septum für 20-mm-Bördelverschlüsse |
| Innendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Silikon, PTFE |
| Septum | Silikon/PTFE |
| Verschlusstyp | Nur Septum |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0,25 mm |
| Höhe (metrisch) | 3 mm |
| Produkttyp | Septum |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.