Learn More
Fisherbrand™ ™ mm programmierbare elektronische Hochleistungs-Bördelstation
Schnelles und einfaches Entfernen von Aluminiumdichtungen auf Knopfdruck.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Artikelnummer. 15512340
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Programmierbare elektronische Hochleistungs-Crimpstation mit variablem Zubehörsockel
  • Externes Netzteil und zwei austauschbare Zangensätze (20 mm-Crimp und 20 mm-Decrimp)
  • 110 – 240 V
  • Stahl/Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Programmierbare elektronische Hochleistungs-Bördelstation
20 mm
Kunststoff, Stahl
Nein