missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WNT5A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2400), Invitrogen™

Artikelnummer. 30089901
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30089901 20 μL 20 Mikroliter
30088646 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30089901 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA553583

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Wnt5A is a secreted protein found in the extracellular region that belongs to the Wnt family. It is a proto-oncogene that functions in modulating cell fate and behavior during vertebrate development and has an important role in Wnt signaling pathway. It is a glycoprotein that plays an important role in cell communication and development. Wnt5A acts as a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. It is suspected that Wnt5A is a developmental protein. Wnt5A is a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues and is likely to signal over only few cell diameters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen WNT5A
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 23GB2400
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen WNT5A
Gen-Zugriffsnummer P41221
Gen-Alias 8030457G12Rik; hWNT5A; OTTHUMP00000212837; OTTHUMP00000212861; Protein Wnt-5a; wingless-related MMTV integration site 5A; wingless-type MMTV integration site 5A; wingless-type MMTV integration site family member 5A; wingless-type MMTV integration site family, member 5A; Wnt family member 5A; WNT5A; Wnt-5a; WNT-5A protein
Gensymbole WNT5A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Wnt5a (330-360AA).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7474
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.