missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

21-Desacetyl Deflazacort, TRC

Artikelnummer. 30011486
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011486 25 mg 25 Milligramm
17923985 50 mg 50 Milligramm
17960845 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28869525MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13649-57-5
Summenformel C23 H29 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 399.48
Synonym 11β,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'βH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-2'-methyl-, (11β,16β)-, 5'βH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy-2'-methyl- (8CI), (11β,16β)-11,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 21-Desacetyldeflazacort, Deacetyldeflazacort, Deflazacortalcohol, L 6485
IUPAC-Name (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,9,13-trimethyl-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-trien-16-one
SMILES CC1=N[C@@]2([C@@H](C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1)C(=O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 21-Desacetyl Deflazacort
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H29NO5/c1-12-24-23(18(28)11-25)19(29-12)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-21(13,2)20(15)17(27)10-22(16,23)3/h6-8,15-17,19-20,25,27H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Formelmasse 399.2046
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.