Learn More
21-O-Acetyl-Dexamethason-9,11-Epoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 21-O-Acetyl Dexamethasone 9,11-Epoxide |
| CAS | 2884-51-7 |
| Summenformel | C24 H30 O6 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methyl-, (9β,11β,16α)-, 9β-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxo-9β,11β-epoxypregna-1,4-dien-21-yl acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(26)7-8-21(15,3)24(17)20(30-24)11-22(18,4)23(13,28)19(27)12-29-14(2)25/h7-8,10,13,17-18,20,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,20+,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-Name | [2-[(1S,2S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-14-Hydroxy-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoethyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 414.49 |
| Formelmasse | 414.2042 |