Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 9.1 mm, angebrachtes Septum
Artikelnummer. 11899420 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau durchsichtig, Durchsichtig
Grau, Rot, Durchsichtig
Rotorange, Durchsichtig
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Material (Auskleidung) Vorgeschlitzt unitSize
11899420 Grau, Rot, Durchsichtig PTFE/Butyl No 1000 Stück
11837281 Blau durchsichtig, Durchsichtig Silikon/PTFE No 1000 Stück
11889420 Rotorange, Durchsichtig Naturkautschuk/TEF No 1000 Stück
11819430 Blau durchsichtig, Durchsichtig Silikon/PTFE Ja 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11899420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vormontierten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
  • 22 mm
  • PE
  • Kappe
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Butyl
Farbe Grau, Rot, Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Polyethylen
Vorgeschlitzt No
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Härte 55° Land A
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Produkttyp Schnappverschluss