Learn More
Hamilton™ 24 Gauge, große RN Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Große, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die mindestens 250 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke:  Hamilton™ 7732-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12306309
  • 383.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Datenblatt
Gauge24 Gauge
Spitzentyp5 oder AS
NadellängeIndividuelle Nadellänge
AutoklavierbarJa
Verkaufsmenge6 Nadeln pro Packung
NabeGroß, RN
Spezifikation
Spezifikation
24 G
RN-Nadel mit großem Ansatz