Learn More
BRAND™ 24-Well-Einsatz 2in1, PC-Membran
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer guten Permeabilität bei.
Marke: BRAND™ 782706
332.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04800kg
Beschreibung
- Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
- Für 24-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
- Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
Spezifikation
24-Well Einsatz 2-in-1, PC-Membran 8 μm | |
8 μm | |
Steril |
Polycarbonat | |
48 x 1 | |
24 |