Learn More
HUBER Ministat 240w, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13331809
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
516 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
13331809 516 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13331809 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2016.0006.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die kleinsten Kältethermostate der Welt, die ermöglichen einen Betrieb auf engstem Raum: in einem Laborabzug oder innerhalb von technischen Anlagen. Die Geräte umfangreich ausgestattet sind und bieten genügend Leistung zur Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsapparaturen, Reaktoren, usw.
Ministat 240w mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -45°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,6kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,55kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
  • Heizleistung: 1,8/2,1 kW
  • Druckpumpe, max.: 22 l/min/0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 16 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz Mit natürlichem Kältemittel.
Spezifikation
Kühlleistung 100°C bei 0,6 kW, 20°C bei 0,6 kW, 0°C bei 0,55°CkW, bis 10°C bei 0,42°CkW, bis 20°C (bei 0,35 k)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -45 bis +200 °C
Display TFT
Eigenschaften TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Heizleistung 1,8-2,1 kW
Modell Ministat 240 W
Pumpenkapazität 22 l/min ; 0,7 bar Druck, 16 l/min ; 0,4 bar Absaugung
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 516 mm
Gewicht (metrisch) 41 kg
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz