Learn More
Tygon 2475 IB Hochdruck-Thermoplast-Schläuche
Artikelnummer. 30054187 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/2 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1 1/16 in.
1/2 in.
2 in.
3/4 in.
5/8 in.
7/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
10 ft.
25 ft.
50 ft.
Packungsgröße:
15 Meter
3 Meter
7.60 Meter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (angloamerikanisch) unitSize
30054187 1-1/2 in. 2 in. 25 ft. 7.60 Meter
30054343 3/8 in. 5/8 in. 50 ft. 15 Meter
30053757 5/8 in. 7/8 in. 50 ft. 15 Meter
30053775 1/4 in. 1/2 in. 50 ft. 15 Meter
30052989 1/2 in. 3/4 in. 50 ft. 15 Meter
30053134 1/4 in. 1/2 in. 10 ft. 3 Meter
30053371 3/4 in. 1 1/16 in. 50 ft. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30054187 Lieferant Tygon Lieferanten-Nr. 5011387
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Hochdruck-Applikationen
Schützt empfindliche Flüssigkeiten vor Oxidation. Eine geringe Oberflächenenergie verringert die Benetzung. Frei von zugesetzten Weichmachern. Trifft USP Kriterien der Klasse VI. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1-1/2 in.
Material Tygon 2475 IB
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Farbe Klar