Learn More
Ratiolab™ 25 ml Serologische Pipette
Beschreibung
- Aus kristallklarem Polystyrol hergestellt
- Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
- Ungiftig und TSE/BSE-frei
- Permanente, eingegossene schwarze Graduierungen
- Steril und einzeln verpackt, 200 St. pro Packung
- Negative Graduierung für zusätzliche Kapazität
- Die Genauigkeit beträgt ±2-3 %
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 bis 3 % |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Schwarz |
| Graduierungen | 0.25 ml |
| Graduierungsart | Geprägt |
| Negative Graduierungen | Ja |
| Menge | 200/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 2.5 ml |
| Mehr anzeigen |