Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Nylon (NY), Serie 25006
Marke: Sartorius™ 25006--50------N
170.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Nylon | |
0,45 μm | |
35 ml/min/cm2/bar | |
100/Packung | |
Membranfilter | |
50 mm |
Gehäuse 2.3bar | |
Membranfilter | |
Nylon | |
Unsteril | |
Empfohlen für die Partikelentfernung bei der Filtration von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln für die analytische Bestimmung wie HPLC sowie für die sterile Filtration dieser Flüssigkeiten | |
115 μm | |
50 mm |