Learn More
Kautex™ LDPE-Weithals-Spritzflasche für Ethanol, naturfarben, mit grünem Verschluss
Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 250 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.
Marke:  Kautex™ 2000770016
Artikelnummer. 10558632
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
  • Beschriftungsbereich
  • Abriebfester Druck
  • Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
  • Auslaufsicher
  • Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Geeignet für die deklarierten Flüssigkeiten. Nicht geeignet für Lebensmittel. Nicht Lebensmittelgeeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen