missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl Methanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30137264
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137264 25 g 25 Gramm
30137854 100 g 100 Gramm
18011150 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91799525G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 62-50-0
Summenformel C3 H8 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 124.16
Synonym Methanesulfonic acid, ethyl ester, EMS, Ethyl mesylate, Ethyl methanesulfonate, Ethyl methanesulphonate, NSC 26805, O-Ethyl methylsulfonate
IUPAC-Name ethyl methanesulfonate
SMILES CCOS(=O)(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl methanesulfonate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Formelmasse 124.0194
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.