Learn More
Cinchocainhydrochlorid Imp. B (EP): 2-Hydroxychinolin-4-carbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
Cinchocainhydrochlorid Imp. B (EP): 2-Hydroxychinolin-4-carbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 15733-89-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H7 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Cinchocaine Imp. B (EP), 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity B, Cinchocaine Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxychinolin-4-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |