Learn More
(25R)-26-Hydroxycholest-4-en-3-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (25R)-26-Hydroxy-cholest-4-en-3-one |
| CAS | 56792-59-7 |
| Summenformel | C27H44O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-((2R,6R)-7-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h16,18-19,22-25,28H,5-15,17H2,1-4H3/t18-,19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC[C@@H](C)CO)C)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 400.64 |
| Formelmasse | 400.3341 |