Learn More
Hamilton™ 25s Gauge, Ansatznadel aus Metall, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk.
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Die Nadeln sind aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Ansatznadeln aus Metall (N) sind in praktischen Sechser-Packungen erhältlich. Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 33 Gauge erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7748-21
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 25s Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 2, 3 oder 4 |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Metall (N) |
Spezifikation
25s G | |
Ansatznadeln aus Metall |