Learn More
KGW Isotherm™ Cryolab Kolben aus Aluminium
Zum Kühlen kleiner Proben. KGW Isotherm™ Schalenförmige Dewargefäße eignen sich als heißes oder kaltes Bad.
Marke: KGW Isotherm™ 1193
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Einfache Handhabung
- Geeignet für Magnetrührer
- Vollständig versilbert
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Deckel aus Polyethylen (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
100 mm | |
65mm | |
120 mm | |
Gehäuse 260mL |
Kühlen von kleinen Proben | |
110 mm | |
Borosilikatglas |